Learn More
Thermo Scientific™ Amrinone, 98%
Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation
67.20€ - 180.00€
| ensayo | 98% |
|---|---|
| CAS | 60719-84-8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.20g/mol |
| Sinónimo | 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 8°C |
| Formato | Crystals |
| Para utilizar con (aplicación) | Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation |
| Descripción | Yellow |
| Punto de fusión | 294°C to 297°C (dec.) |
| Solubilidad | Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15404989
|
Thermo Scientific™
J62655.MD |
250 mg |
67.20€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15494979
|
Thermo Scientific™
J62655.03 |
180.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| 98% | |
| 187.20g/mol | |
| 2°C to 8°C | |
| Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation | |
| 294°C to 297°C (dec.) |
| 60719-84-8 | |
| 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one | |
| Crystals | |
| Yellow | |
| Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO |
Especificaciones
| Yellow | |
| Crystals | |
| 98% | |
| C10H9N3O | |
| 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one | |
| Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO |
| 2°C to 8°C | |
| Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation | |
| 60719-84-8 | |
| 187.20g/mol | |
| 294°C to 297°C (dec.) |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 262-390-0
Recommended Storage : Keep cold