Learn More
Amoxicillin, MedChemExpress
Beskrivelse
Amoxicillin (Amoxycillin) is an antibiotic with good oral absorption and broad spectrum antimicrobial activity. Amoxicillin inhibits the biosynthesis of polypeptides in the cell wall, thereby inhibiting cell growth.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Amoxicillin |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 26787-78-0 |
| Color | White |
| Quantity | 10 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C16H19N3O5S |
| For Use With (Application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Amoxycillin |
| Solubility Information | DMSO : 83.33 mg/mL (228.05 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.47 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?