Learn More
Ammonium nitrate, ACS, 95% min, Thermo Scientific™
In fertilizers, making nitrous oxide
51.10€ - 150.00€
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | H4N2O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 80.043 |
| Número MDL | MFCD00011425 |
| Clave InChI | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Sinónimo | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| PubChem CID | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| Nombre IUPAC | azanium;nitrate |
| SMILES | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11341749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012363.36 |
500g |
51.10€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11351749
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
012363.A3 |
2kg |
150.00€
2 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Especificaciones
| Ammonium nitrate | |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| azanium;nitrate | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| 1.72°C |
| For analysis ACS | |
| 95% min | |
| MFCD00011425 | |
| Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia. | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.043 | |
| CHEBI:63038 | |
| ACS |
Seguridad y manipulación
P220-P221-P264b-P271-P280-P280i-P305+P351+P338-P370+P380+P375-P372-P380-P501c
H272-H319
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 5.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures