Learn More
Nitrato amónico, +99 %, para análisis, ACROS Organics™
Ammonium nitrate, 99+%, H4N2O3, CAS Number-6484-52-2, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, merco prills, herco prills, nitric acid ammonium salt, nitram, nitrato amonico, nitrate of ammonia, german saltpeter, ammonium nitrate, 500g, 210.0 deg.C, CHEBI:63038, 5ppm max, 5ppm max., White, 1.7200g/mL
23.50€
| CAS | 6484-52-2 |
|---|---|
| Fórmula molecular | H4N2O3 |
| Peso molecular (g/mol) | 80.04 |
| Número MDL | MFCD00011425 |
| Clave InChI | DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O |
| Sinónimo | ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills |
| PubChem CID | 22985 |
| ChEBI | CHEBI:63038 |
| Nombre IUPAC | azanio;nitrato |
| SMILES | [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
|
10413482
|
Thermo Scientific Acros
205861000 |
100g | Frasco de plástico |
24.25€ 23.50€ / 100 g Ahorro 0.75€ 3% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Para análisisIdentificadores de productos químicos
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| CHEBI:63038 | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] |
Especificaciones
| Ammonium nitrate | |
| 6484-52-2 | |
| H4N2O3 | |
| MFCD00011425 | |
| 15,531 | |
| Solubility in water: 190g/100mL (20°C). Other solubilities: 1g/20mL alcohol,1g/8mL methanol | |
| [NH4+].[N+](=O)([O-])[O-] | |
| 80.04 | |
| CHEBI:63038 | |
| 99+% | |
| 0.01% max. (as SO4) | |
| 1.7200g/mL |
| p.a. | |
| 99+% | |
| NH4NO3 | |
| 01,39; 15,14 | |
| ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills | |
| DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O | |
| azanio;nitrato | |
| 22985 | |
| 80.04 | |
| Análisis | |
| 1.72 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Keep/Store away from clothing/ combustible materials.
In case of fire: Use water spray for extinction.
Wear protective gloves/protective clothing/
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 229-347-8
missing translation for 'rtecsNumber' : BR9050000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ammonium nitrate
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.