Learn More
Amiodarone hydrochloride, Thermo Scientific™
A non-selective ion channel blocker; also an antiarrhythmic agent
21.80€ - 142.65€
| CAS | 19774-82-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C25H30ClI2NO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 681.778 |
| Número MDL | MFCD00069204 |
| Clave InChI | ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron |
| PubChem CID | 441325 |
| Nombre IUPAC | (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride |
| SMILES | CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15493219
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60456.03 |
1g |
21.80€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15403229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60456.06 |
5g |
50.30€ 45.65€ / 5 g Ahorro 4.65€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15413229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60456.14 |
25g |
158.00€ 142.65€ / 25 g Ahorro 15.35€ 9% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
ApplicationsAmiodarone induces an immediate influx of Ca2+ in Saccharomyces cerevisiae, followed by mitochondrial fragmentation and cell death.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
| 19774-82-4 | |
| 681.778 | |
| ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
| 441325 | |
| CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl |
| C25H30ClI2NO3 | |
| MFCD00069204 | |
| amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
| (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride |
Especificaciones
| Amiodarone hydrochloride | |
| C25H30ClI2NO3 | |
| 14,482 | |
| Soluble in chloroform,methanol. | |
| CCCCC1=C(C2=CC=CC=C2O1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3)I)OCCN(CC)CC)I.Cl | |
| 681.778 | |
| 681.77 |
| 19774-82-4 | |
| MFCD00069204 | |
| amiodarone hydrochloride, amiodarone hcl, amiodar, nexterone, pacerone, amiodaronum hydrochloride, ritmocardyl, rythmarone, angoron | |
| ITPDYQOUSLNIHG-UHFFFAOYSA-N | |
| (2-butyl-1-benzofuran-3-yl)-[4-[2-(diethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone;hydrochloride | |
| 441325 |
Seguridad y manipulación
P201-P202-P260-P271-P281-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P312-P363-P501c
H312+H332-H361d-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 243-293-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OB1361000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Amiodarone hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Amiodarone hydrochloride