Learn More
FISHERBRAND™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Incorporan una abertura ancha, que permite que sean frascos ideales para uso general con sólidos
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, lo que lo convierte en la opción ideal para sólidos sensibles a la luz
- Los packers ámbar son los clásicos frascos de vitaminas y se suelen utilizar para envases farmacéuticos
- Fácil transferencia de contenidos
- Buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue
- Los tapones pueden volver a fundirse después de formarse
- El revestimiento está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 29 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 20 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 78 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 33-400 |
| Mostrar más |