Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16194357 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 ml
8 ml
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1250 ml
2500 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 216
paquete de 24
paquete de 6
paquete de 624
paquete de 720
paquete de 912
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16194357 60 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16174457 15 ml Vinilo/pasta paquete de 624
16184357 30 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16184477 2500 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16104367 120 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16134367 950 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16164457 1250 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 6
16174477 6 ml Vinilo/pasta paquete de 720
16114367 250 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16124367 500 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16174367 60 ml Vinilo/pasta paquete de 216
16194477 8 ml Vinilo/pasta paquete de 912
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 16194357
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vidrio sodocálcico ámbar USP tipo III ideal para el almacenamiento de muestras sensibles a la luz o polvos secos. Fácil eliminación del contenido.
  • Boca ancha para transferir fácilmente el contenido.
  • El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, ideal para sólidos sensibles a la luz.
  • Forma clásica de frascos de vitaminas, usados a menudo en envases farmacéuticos.
  • Se suele utilizar en aplicaciones químicas y ambientales.
  • Los tapones cuentan con buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue, pueden volver a fundirse después de formarse.
  • El revestimiento del tapón está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 29 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 20 mm
Altura con tapón (métrico) 78 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 33-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 75 mm
Tipo de producto Frasco para encajadoras de boca ancha
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 33-400 mm
Diámetro (métrico) 44 mm