Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Productos
Description
- Boca ancha para transferir fácilmente el contenido.
- El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, ideal para sólidos sensibles a la luz.
- Forma clásica de frascos de vitaminas, usados a menudo en envases farmacéuticos.
- Se suele utilizar en aplicaciones químicas y ambientales.
- Los tapones cuentan con buena resistencia frente a impactos y capacidad de pliegue, pueden volver a fundirse después de formarse.
- El revestimiento del tapón está hecho de una capa de vinilo aplicada a papel recubierto de polietileno de alta densidad y luego se lamina a cartón.
Spécification
Specifications
| Capacidad (métrico) | 2500 ml |
| Capacidad (imperial) | 84,5 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 67 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 55 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 92 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 12 |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 70-400 |
| Show More |