Learn More
FISHERBRAND™ FISHERBRAND™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones blancos de polipropileno
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Abertura amplia para facilitar la transferencia y retirada de contenido
- El vidrio ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, ideal para sólidos fotosensibles y polvos secos
- Fabricado en USP vidrio de cal sodosa tipo III
- Forma clásica de empaquetador, utilizada a menudo en envases farmacéuticos
- Adecuado para aplicaciones químicas y medioambientales
- Las tapas de polipropileno blanco ofrecen buena resistencia al impacto y flexibilidad
- Las opciones de revestimiento de condensador incluyen espuma/PTFE de PE y pulpa/vinilo según el SKU
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
| Altura con tapón (métrico) | 68 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Blanco |
| Acabado del cuello | 28-400 |
| Mostrar más |