Learn More
FISHERBRAND™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 120 ml |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 24 |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 38-400 |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Wide |
| Mostrar más |