Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio para encajadoras de boca ancha, de color ámbar y con tapones fenólicos negros
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16144367 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16144367 30 ml paquete de 24
16164367 120 ml paquete de 24
16154367 60 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16144367
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vidrio sodocálcico ámbar USP tipo III ideal para el almacenamiento de muestras sensibles a la luz o polvos secos. Fácil eliminación del contenido.
  • Cuenta con una amplia abertura, lo que los hace ideales para uso general
  • El color ámbar filtra las longitudes de onda ultravioletas, ideal para sólidos sensibles a la luz
  • Frascos de vitaminas clásicos para envases farmacéuticos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 16 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 28-400
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 65 mm
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 36 mm
Tipo de producto Frasco para encajadoras de boca ancha