Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico ámbar con cierre ajustado de 28mm
Código de producto. 11367114 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 40
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11367114 30 ml paquete de 40
11377114 60 ml paquete de 40
12880944 100 ml paquete de 20
12890944 150 ml paquete de 20
12800954 250 ml paquete de 20
12810954 500 ml paquete de 10
12820954 1000 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11367114
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Utilice el frasco de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ con el tapón integrado de 28 mm de color ámbar en el laboratorio para almacenar y manipular medios del laboratorio para experimentación.
  • Tapón Vistop a prueba de manipulación con revestimiento de polipropileno.
  • Con certificación ISO.
  • Vidrio sodocálcico ámbar.
Specifications
Capacidad (métrico) 30 ml
Color Ámbar
Diámetro interior (métrico) 35 mm
Material Vidrio (tipo 3)
ID de cuello (métrico) 28 mm
N.° por paquete 40Pack
Cantidad 40/paquete
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento LDPE
Closure Included Sí
Altura (métrico) 67 mm
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Diámetro (métrico) 67 mm
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad ISO
Tipo de producto Frasco de laboratorio