Learn More
Fisherbrand™ Frasco de vidrio sodocálcico ámbar con cierre cónico
Código de producto. 12850944 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12850944 15 ml paquete de 40
1 options
Código de producto. 12850944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.35€
    19.10€ / paquete de 40
    Ahorro 0.25€
    1% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco Alpha de vidrio tipo 3 PP28 mm con tapón antimanipulación.
  • Rango ISO para líquidos.
  • Tapón de vistop polipropileno blanco a prueba de manipulación y revestimiento de PolyCone.
  • Ámbar
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 ml
Color Ámbar
Diámetro interior (métrico) 33 mm
Intervalo de volumen de llenado 22 ml
Material Vidrio sodocálcico
ID de cuello (métrico) 28mm
N.° por paquete 40Pack
Cantidad 40/paquete
Material de tornillo Polipropileno
Color del tapón Blanco
Material de revestimiento PolyCone
Capacidad nominal 15 ml
Closure Included Sí
Altura (métrico) 52 mm
Revestimiento del tapón PolyCone
Material del cierre Polipropileno
Diámetro (métrico) 33 mm
Tipo de tapón Junta cónica
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco alfa