Learn More
Fisherbrand™ Frasco de boca estrecha de HDPE ámbar
Código de producto. 11947924 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Acabado del cuello:
24-400
28-400
38-430
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Acabado del cuello unitSize
11947924 500 ml 28-400 paquete de 48
11937944 125 ml 24-400 paquete de 72
11947944 250 ml 24-400 paquete de 72
11927914 1000 ml 38-430 paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11947924
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Protegen los materiales sensibles a la luz durante la recogida de muestras, el transporte y el almacenamiento
  • Polietileno de alta densidad ámbar
  • Disponibles en varias capacidades:
Los recipientes de HDPE Fisherbrand se pueden utilizar para almacenamiento prolongado, pero debe evitarse la exposición directa a rayos ultravioleta.<
Compliance
Farmacopea estadounidense 661 (recipientes, transmisión de la luz)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 17 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 17 oz
Color Ámbar
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Acabado del cuello 28-400
Certificaciones/conformidad Farmacopea de EE. UU. 661
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca