Learn More
Neville and More™ Frasco alfa de vidrio ámbar de 150 mLcon tapa a prueba de manipulaciones
Descripción
- Cuello de 28 mm
- tapón blanco recubierto de LDPE rayado
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Color | Ámbar |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 1 frasco |
| Esterilidad | No estéril |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | De rosca |
| Fit for Purpose | Certificado de calidad |
| Revestimiento del tapón | Espuma de PTFE/polietileno |
| Mostrar más |