Especificaciones
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 18 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 5 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para aplicaciones de liofilización, todas las aplicaciones farmacéuticas y de diagnóstico |
| Estilo de cuello | Rosca |
| Modelo | Tubular |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Cantidad | 320/paq. |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |