Learn More
Fisherbrand™ Frascos redondos de vidrio ámbar Boston sin tapones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16164507 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 160
paquete de 288
paquete de 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16164507 60 ml paquete de 288
16144507 120 ml paquete de 160
16154507 240 ml paquete de 108
16124507 480 ml paquete de 60
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16164507
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras
  • Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
  • Garantiza la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrece una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 288
Acabado del cuello 20-400
Closure Included No
Boca Estrecha
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm