Descripción
- Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
- El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
- El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
- Garantiza la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrece una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 480 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 16 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 60 |
| Acabado del cuello | 28-400 |
| Closure Included | No |
| Boca | Estrecha |
| Mostrar más |