Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con tapones blancos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16124417 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 30
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16124417 480 ml paquete de 12
16134417 60 ml paquete de 24
16154417 120 ml paquete de 24
16164417 240 ml paquete de 12
16184397 950 ml paquete de 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16124417
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envasados en envases prácticos con tapones de polipropileno blanco acoplados para mantener la limpieza. Los frascos de vidrio redondos Boston ámbar Fisherbrand™ con tapones blancos de polipropileno son ideales para el almacenamiento de disolventes,
  • Ideal para cuando la integridad del contenido y la protección UV son importantes
  • Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • Garantizar la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrecer una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
  • Absorber todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
  • El tapón de polipropileno blanco ofrece una buena resistencia a impactos, resistencia térmica y capacidad de pliegue
Especificaciones
Capacidad (métrico) 480 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 25 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 16 mm
Altura con tapón (métrico) 171 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 12
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 28-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 168 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-400 mm
Diámetro (métrico) 75 mm