Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con tapones blancos de polipropileno
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16154657 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
1000 ml
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
paquete de 60
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón unitSize
16154657 30 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 48
16144407 60 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16194407 60 ml Vinilo/pasta paquete de 288
16174407 120 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 24
16144397 120 ml Vinilo/pasta paquete de 160
16154397 240 ml Vinilo/pasta paquete de 108
16184407 240 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16164397 480 ml Vinilo/pasta paquete de 60
16154407 480 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
16144417 950 ml Vinilo/pasta paquete de 12
16164407 1000 ml Espuma de PTFE/polietileno paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 16154657
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 10-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston color ámbar es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en envases prácticos con tapones de polipropileno blanco acoplados para mantener la limpieza
  • Frascos de uso general ideales para cuando la integridad del contenido y la protección UV son importantes
  • Incluye una abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda del espectro ultravioleta para garantizar la integridad del almacenamiento a largo plazo y ofrecer una excelente protección para contenidos sensibles a la luz UV
  • El tapón de polipropileno blanco ofrece una buena resistencia a impactos, resistencia térmica y capacidad de pliegue
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 48
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 79 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Espuma de PTFE/polietileno
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 31 mm