Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio redondos tipo boston de color ámbar con tapones fenólicos negros
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16124407 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
240 ml
480 ml
950 ml
Revestimiento del tapón:
Caucho
Cono de polietileno
Cantidad:
12
24
48
60
108
160
288
Tamaño de la unidad:
paquete de 108
paquete de 12
paquete de 160
paquete de 24
paquete de 288
paquete de 48
paquete de 60
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Revestimiento del tapón Cantidad unitSize
16124407 60 ml Cono de polietileno 24 paquete de 24
16164657 30 ml Cono de polietileno 48 paquete de 48
16184497 60 ml Cono de polietileno 288 paquete de 288
16134407 120 ml Cono de polietileno 24 paquete de 24
16164497 120 ml Cono de polietileno 160 paquete de 160
16174657 120 ml Caucho 24 paquete de 24
16184657 240 ml Caucho 12 paquete de 12
16104507 240 ml Cono de polietileno 108 paquete de 108
16104417 480 ml Cono de polietileno 12 paquete de 12
16104497 480 ml Cono de polietileno 60 paquete de 60
16194657 950 ml Caucho 12 paquete de 12
16114417 950 ml Cono de polietileno 12 paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 16124407
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
View all promotions
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Add to basket
Add to basket
El vidrio sodocálcico conforme a USP Tipo III tipo boston color ámbar es ideal para el almacenamiento de disolventes, productos químicos o muestras. Envasados en paquetes prácticos con tapones fenólicos negros para mantener la limpieza
  • Abertura de cuello de rosca estrecho, hombros curvados y un cuerpo redondo
  • El vidrio ofrece una mínima interferencia química con el contenido
  • El color ámbar absorbe todas las longitudes de onda en el espectro ultravioleta
  • Los tapones fenólicos negros forman un sellado muy hermético y ofrecen una buena barrera química
  • Los revestimientos se moldean alrededor de las áreas de sellado del acabado a medida que se enrosca el tapón, eliminando prácticamente todas las fugas, la evaporación, la contaminación, y formando una unión y adhesión
  • Ideal para todo, desde líquidos y jabones hasta macroinvertebrados.
Specifications
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Ámbar
Diámetro exterior del cuello (métrico) 18 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 10 mm
Altura con tapón (métrico) 97 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 24
Color del tapón Negro
Acabado del cuello 20-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 94 mm
Tipo de producto Frasco redondo Boston
Revestimiento del tapón Cono de polietileno
Material del cierre Fenólico
Tamaño del tapón 20-400 mm
Diámetro (métrico) 39 mm