Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio ámbar borosilicatado de clase A con tapón
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar incluye tapón de polietileno intercambiable.
Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual. El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 10/19 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?