Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio ámbar borosilicatado de clase A con tapón
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar incluye tapón de polietileno intercambiable.
Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable. Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual. El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 1042, DIN 12664 |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 111 mm |
| Tolerancia | ±0,04 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tamaño del tapón | 10/19 |