Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio ámbar borosilicatado de clase A con tapón
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
El matraz aforado de vidrio de borosilicato ámbar incluye tapón de polietileno intercambiable.
- Con una graduación de marca y tapón de polietileno intercambiable.
- Los detalles de cada matraz incluyen una confirmación del cumplimiento de los estándares internacionales, así como un código de referencia individual.
- El «certificado de conformidad de lote» de Fisherbrand correspondiente a este artículo se puede descargar desde la pestaña de documentación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN 12691 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 170 mm |
| N.º por caja | 5/paquete |
| Tolerancia | ±0,01 ml |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Mostrar más |