Learn More
Velp Scientifica™ Agitador de placa calefactora multiposición AM 4
Código de producto. 30042336 Tienda Velp Productos
Cambiar vista
Click to view available options
tipo de tapón:
UE/Reino Unido/AUS/CN
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. tipo de tapón Tamaño de la unidad
30042336 UE/Reino Unido/AUS/CN cada uno
1 options
Código de producto. 30042336 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor F20500590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.60€
    1648.00€ / paquete de 1
    Ahorro 202.60€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de placa calefactora multiposición AM 4 es un agitador de placa calefactor robusto y de múltiples posiciones con cuatro posiciones independientes diseñado para garantizar seguridad, agitación potente y excelente calentamiento para aplicaciones básicas.
Rendimiento constante de agitación y calentamiento
  • Agitador de placa calefactora de múltiples posiciones para aplicaciones básicas y una variedad de tareas rutinarias en laboratorios industriales y basados en recursos
  • Potente motor sin escobillas para aplicaciones cotidianas de laboratorio que agitan volúmenes de hasta 4 vasos de 15 L cada uno (H 2 O)
  • Girando los mandos izquierdos para cada posición independiente, es posible regular la temperatura de la placa hasta 310 C, °mientras que los derechos permiten fijar la velocidad de agitación desde 100 hasta 1500 rpm.
  • Equipado con ingeniería VELP SpeedServo™ Tecnología de compensación de par que garantiza una velocidad constante incluso cuando cambia la viscosidad del medio
Fácil de usar, seguro y diseñado para durar.
  • La placa superior de aleación de aluminio de 135 mm de diámetro garantiza la homogeneidad de la temperatura y una transferencia de calor óptima en toda la superficie.
  • Cuatro indicadores iluminados informan siempre al operador cuando la calefacción está encendida
  • Los iconos permanecen encendidos cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C, incluso si el instrumento está apagado.
  • Las partes electrónicas internas están protegidas por discos aislantes que, junto con la robusta carcasa de aluminio fundido a presión, permiten que el AM 4 resista incluso los entornos y aplicaciones de laboratorio más exigentes.
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tensión 230 V
Material del cuerpo Estructura de aluminio pintado con epoxi
Tamaño 135 mm (Diám)
Temperatura (métrico) Hasta 310 °C
Tipo Placa calefactora de agitación magnética
Forma Redondo
Carga máx. de muestra 15 L
tipo de tapón UE/Reino Unido/AUS/CN
N.º de posiciones 4
Tamaño máx. del recipiente 15 L
Intervalo de agitación De 100 a 1500 rpm
Garantía 3 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 715 x 90 x 270 mm
Pantalla Analógico