Learn More
Fisherbrand™ Platos de pesaje de aluminio con lados acanalados
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
- Ideal para el pesaje de muestras, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o secado
- También resultan ideales como tapa antipolvo para recipientes abiertos o como soportes de muestras
- Fabricado con aluminio de calibre ligero y sin aceite que se ajusta a la categoría de uso alimentario y las normativas de la FDA
- El diseño incluye una pestaña para los dedos para mayor comodidad del usuario final.
- Las paredes cónicas favorecen un apilado estable
- Disponible en 4 variedades
- Barcos: 3 tamaños con lados ondulados, fondos planos y lengüetas para los dedos que se pueden grabar para una fácil identificación (100/paquete)
- Plato: 1 tamaño grande, diseñado para la determinación de la humedad (paquete de 50)
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Color | Plata |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Aluminio |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Plato de pesaje |
| Para utilizar con (aplicación) | Para secado, evaporación, procesamiento de alimentos, almacenamiento, dispensación y pesaje de uso general |
| Incluye | Pestaña para el dedo |
| Show More |