Learn More
Fisherbrand™ Platos de pesaje de aluminio con lados acanalados
Código de producto. 11918094 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Diámetro (métrico):
43 mm
57 mm
70 mm
101 mm
Altura (métrico):
8 mm
12 mm
16 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11918094 Grande 70 mm 16 mm paquete de 100
11998084 Pequeño 43 mm 12 mm paquete de 100
11908094 Medio 57 mm 12 mm paquete de 100
11988084 Grande 101 mm 8 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11918094
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñados para balanzas de determinación de humedad. Fisherbrand™ El plato de secado y pesaje de aluminio es ideal para pesaje, almacenamiento, procesamiento o secado de uso general. Incluye lengüeta para los dedos para mayor comodidad del usuario final.
  • Ideal para el pesaje de muestras, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación o secado
  • También resultan ideales como tapa antipolvo para recipientes abiertos o como soportes de muestras
  • Fabricado con aluminio de calibre ligero y sin aceite que se ajusta a la categoría de uso alimentario y las normativas de la FDA
  • El diseño incluye una pestaña para los dedos para mayor comodidad del usuario final.
  • Las paredes cónicas favorecen un apilado estable
  • Disponible en 4 variedades
    • Barcos: 3 tamaños con lados ondulados, fondos planos y lengüetas para los dedos que se pueden grabar para una fácil identificación (100/paquete)
    • Plato: 1 tamaño grande, diseñado para la determinación de la humedad (paquete de 50)
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 50 mL
Color Plata
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (aplicación) Para secado, evaporación, procesamiento de alimentos, almacenamiento, dispensación y pesaje de uso general.
Incluye Pestaña para el dedo
Tamaño Grande
Altura (métrico) 16 mm
Diámetro (métrico) 70 mm