Learn More
Fisherbrand™ Platillos de pesaje de aluminio
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30042347 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,25 mL
1 mL
15 mL
45 mL
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
70 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
30042347 45 mL 90 mm paquete de 50
30042343 0,25 mL 13 mm paquete de 100
30042339 1 mL 25 mm paquete de 50
30042340 15 mL 70 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30042347
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El plato de pesaje de aluminio se puede utilizar para el pesaje, la dispensación, el almacenamiento, el procesamiento de alimentos, la evaporación o el secado de uso general.
  • Diseñadas para balanzas de determinación de humedad con paredes ligeramente ahusadas para apilamiento.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 45 mL
Color Plata
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Circular
Esterilidad No estéril
Tipo Plato de pesaje
N.° por paquete 50/Pk.
Grosor 0.19 mm
Fondo (métrico) 7 mm
Diámetro (métrico) 90 mm