Learn More
Cole-Parmer™ Platillos de pesaje de aluminio Micro
Código de producto. 11867232 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,035 mL
0,35 mL
1,12 mL
Forma:
Rectangulares
Redondo
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Forma Tamaño de la unidad
11867232 0,35 mL Redondo paquete de 100
11857232 1,12 mL Rectangulares 50 PCS
11877232 0,035 mL Redondo paquete de 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11867232 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0101907
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estos platos de pesaje de aluminio para microbalanzas, análisis microelemental orgánico y térmico, y aplicaciones farmacéuticas. Los platillos de pesaje de aluminio Micro son compatibles con la mayoría de analizadores y micro balanzas disponibles
  • Envasados en recipientes de plástico fáciles de usar para almacenamiento y dispensación
  • Sin aceite ni revestimiento
  • Desechables
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 0,35 mL
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Para utilizar con (equipo) Microbalanzas, análisis microelemental orgánico y térmico, y aplicaciones farmacéuticas.
Longitud (métrico) 13 mm
Fondo (métrico) 3,5 mm
Diámetro (imperial) 0,563 in
Diámetro (métrico) 3,5 mm