Learn More
Fisherbrand™ Soporte para termómetro
Código de producto. 13078623 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio, acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
13078623 Aluminio, acero inoxidable cada uno
1 options
Código de producto. 13078623
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Capacidad para 18 termómetros en posición vertical y segura.
  • Con almohadilla de espuma protectora en la base
  • Fabricada con aluminio
Especificaciones
Divisores de células 18
Material Aluminio, acero inoxidable
Posiciones 18
Para utilizar con (equipo) Termómetro
Cantidad 1 unidad
Longitud (métrico) 120 mm
Altura (métrico) interior 125 mm
Fondo (métrico) 120 mm
Diámetro exterior (métrico) 10 mm
Tipo de producto Gradilla para termómetros
Altura (métrico) 125 mm
Anchura (métrico) 165 mm