Learn More
Korff™ Rollos pequeños de aluminio
Código de producto. 10523282
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
300 mm
300mm
450mm
Descripción:
Medidor de láminas: 0,015 mm
Medidor de láminas: 0,030mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Descripción Tamaño de la unidad
10523282 300 mm Medidor de láminas: 0,015 mm 10 metros
12694526 300mm Medidor de láminas: 0,030mm 1 PCS
10210312 450mm Medidor de láminas: 0,030mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10523282 Proveedor Korff™ N.º de proveedor 60010
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028