Learn More
Macherey-Nagel™ Fase de sílice modificada y RP-18 W/UV254 Alugram™
Descripción
Para su uso en HPTLC de fase normal o inversa.La fase de sílice modificada y RP-18 W/UV254 Alugram™ Macherey-Nagel™ consiste en láminas de aluminio recubiertas con capas humectables de nanosílice modificada que se pueden revelar con disolventes puramente orgánicos y orgánicos/acuosos o eluyentes puramente acuosos.
Las láminas de aluminio Alugram™ son fáciles de manipular, ligeras y flexibles. Las láminas tienen son altamente resistentes a los productos químicos y compatibles con la mayoría de los disolventes. Aunque son irrompibles, se pueden cortar fácilmente con tijeras sin que la sílice se desprenda.
- Nanosílice 60 parcialmente modificada por octadecilo y humectable con agua
- Modelos de separación de fase normal o inversa
- Puede usarse con distintos eluyentes, desde disolventes anhidros hasta mezclas acuosas
- Indicador: producto resistente a los ácidos y con fluorescencia azul pálido para UV de onda corta (254 nm)
- Las sustancias que absorben los rayos UV aparecen como manchas de color azul oscuro a negro en un fondo azul claro
- Orden de polaridad: sílice >> DIOL >> NH2 >> CN >> RP-2 >> C18-50 >> RP-18 W >> C18-100
- Contenido en carbono 7,5 %
- Estabilidad de pH: 2–10
Especificaciones
Especificaciones
| Material del respaldo | Láminas de aluminio Alugram |
| Material | RP-18 W y nanosílice 60 parcialmente modificada por octadecilo |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa TLC |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Aminofenoles, barbitúricos, conservantes, nucleobasas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, esteroides, tetraciclinas, plastificadores (ftalatos) |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Mostrar más |