Learn More
Korff™ Platos de evaporación de fondo redondo de aluminio
Código de producto. 11982563
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11982563 28 ml 100 PCS
1 options
Código de producto. 11982563 Proveedor Korff™ N.º de proveedor 60500
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elimine la necesidad de limpiar y almacenar placas de evaporación de vidrio. Las placas de evaporación de fondo redondo de aluminio Korff™ son ideales para el pesaje, la dispensación o la determinación de humedad.
  • Platos de aluminio ligeros y económicos
  • Borde acampanado
  • Se utilizan como platos de evaporación o cubiertas antipolvo
Especificaciones
Forma del fondo Redondo
Capacidad (métrico) 28 ml
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Grosor 0,1 mm
Altura (métrico) 13 mm
Diámetro (métrico) 64 mm