Learn More
Heidolph™ Baño de aceite de aluminio para MR300X
Código de producto. 10334621 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 L
4 L
Dimensiones (L x An):
188 x 121 mm
246 x 143 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (L x An) unitSize
10334621 2 L 188 x 121 mm cada uno
10550092 4 L 246 x 143 mm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10334621 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5049200000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño de aceite de aluminio para MR300X con capacidad de 2 o 4 litros para temperatura máxima °de 250 C ideal para uso en entornos de investigación, científicos y de laboratorio.
  • Baño de aluminio para una transferencia de calor superior
  • Incluye dos asas de seguridad aisladas y un borde de seguridad para fijar el montaje en la placa calefactora
  • Baño de aceite Heidolph para temp. máx. de 250 °C
  • Proporciona calor más uniforme en comparación con otros dispositivos de calefacción
  • Ideal para su uso en la mayoría de los entornos de investigación, ciencia y de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2 L
Dimensiones (L x An) 188 x 121 mm
máx. (imperial) 482 °F
Temperatura (métrico) 250 °C
Material Aluminio