Learn More
Fisherbrand™ Abrazadera de uso general de 3 dientes
Código de producto. 12926826 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aluminio níquel, plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12926826 Aluminio níquel, plástico cada uno
1 options
Código de producto. 12926826
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con un eje roscado y una nuez de sujeción chapada en níquel que se puede ajustar hasta 35 mm y bloquear en cualquier posición con una tuerca de mariposa.
  • Con mordazas recubiertas de un plástico resistente a sustancias químicas que ofrece una fijación segura
  • Bosshead acepta varillas de hasta 13 mm
  • Los ejes se fijan con un tornillo de mariposa de acero inoxidable
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Tipo Pinzas de uso general
Material Aluminio níquel, plástico
Tamaño (métrico) del asa 90 mm máx.