Learn More
Fisherbrand™ Gatos de laboratorio de aluminio
Código de producto. 11825091 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
Entre 128 y 470 mm
Entre 36 y 78 mm
Entre 43 y 140 mm
Entre 57 y 290 mm
Entre 60 y 290 mm
Longitud de la base (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
320 mm
Anchura de la base (métrico):
40 mm
100 mm
150 mm
200 mm
260 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Longitud de la base (métrico) Anchura de la base (métrico) Tamaño de la unidad
11825091 Entre 60 y 290 mm 150 mm 150 mm cada uno
11775386 Entre 43 y 140 mm 100 mm 100 mm cada uno
12484060 Entre 57 y 290 mm 200 mm 200 mm cada uno
11735396 Entre 36 y 78 mm 50 mm 40 mm cada uno
12862527 Entre 128 y 470 mm 320 mm 260 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11825091
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece un ajuste preciso de la altura girando un tornillo. Fisherbrand™ Los gatos de laboratorio de aluminio se fabrican con tolerancias estrictas con un tornillo de operación de acero inoxidable.
  • Acabado anodizado azul
  • Completamente estable y libre de movimientos de balanceo
  • Las placas superior e inferior están diseñadas especialmente para extrusión de aluminio, lo que proporciona un soporte rígido y sólido excepcional
Nota:
La imagen muestra Labjack con placa de extensión. (Las placas de extensión no están incluidas; se venden por separado).
Especificaciones
Material Aluminio
Altura (métrico) Entre 60 y 290 mm
Longitud de la base (métrico) 150 mm
Anchura de la base (métrico) 150 mm
Incluye Con tornillo de accionamiento de acero inoxidable
Tipo de producto Clavija de laboratorio
Cantidad 1 unidad