Learn More
Welch™ Centrado interior de aluminio KF con junta tórica de Buna N
Código de producto. 10762152 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
16 mm
25 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10762152 16 mm cada uno
10640153 25 mm cada uno
10596292 40 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762152 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 701081
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 16 mm
Para utilizar con Separador 16 DN
Material Aluminio
Cantidad 1 unidad
Tipo Centrado interior KF