Learn More
Cole Parmer™ Platos de pesaje de aluminio de uso general
Código de producto. 15487903 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
75 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15487903 20 ml paquete de 100
15456083 75 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15487903 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 0101860
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.05€
    38.09€ / paquete de 100
    Ahorro 0.96€
    2% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideal para muestreo, pesaje, dispensación, almacenamiento, limpieza ambiental, procesamiento de alimentos, evaporación o uso general en laboratorio.
  • Desechable
  • Adecuado para una variedad de aplicaciones de pesaje, dispensación y procesamiento en laboratorio.
  • Todos los recipientes están libres de contaminantes y de aceite.
  • Los platos son apilables y están hechos de alumi
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 20 ml
Desechables Un solo uso
Material Aluminio
Forma Redondo
Tipo Plato de pesaje
Cantidad 100/paq.
Altura (imperial) 0,5 in
Diámetro (imperial) Cajas de