Learn More
Bryson Packaging™ Rollos de láminas de aluminio
Código de producto. 12369548
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
300mm
450mm
600mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12369548 450mm cada uno
12359548 300mm cada uno
12389548 600mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12369548 Proveedor Bryson Packaging™ N.º de proveedor AKL300030M
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ideales para su uso en autoclaves. Los rollos de papel de aluminio Bryson Packaging™ son adecuados para muchas aplicaciones de laboratorio, como sellado de frascos, tubos de cultivo, detención de fugas, reducción de evaporación o pérdidas de calor, cubrimiento de corchos y elaboración de bandejas o platos de pesaje.
  • Disponible en diversos anchos
  • Puede cortarse a cualquier longitud; la cortadora se proporciona con la caja.
  • Sellado, pesaje y transferencia de muestras
Especificaciones
Aplicaciones Ideal para uso en autoclaves; 'Aplicaciones de laboratorio, incluido el sellado de botellas, tubos de cultivo, la detención de fugas, la reducción de la evaporación o las pérdidas de calor, el cubrimiento de corchos y la fabricación de recipientes o platos para pesar.
Tipo de producto Lámina de aluminio
Anchura (métrico) 450mm
Material Aluminio
Grosor 12 μm