Learn More
Fisherbrand™ Rollo de papel de aluminio
Código de producto. 11967994 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Anchura (métrico):
102mm
153mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
11967994 102mm cada uno
11977994 153mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11967994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.45€
    13.23€ / paquete de 1
    Ahorro 5.22€
    28% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Corte papel de aluminio de cualquier longitud. El rollo de papel de aluminio se puede utilizar con el dispensador de papel de aluminio Mini Bin o por sí solo.
  • Se pueden crear fácilmente piezas de papel de aluminio de tamaño personalizado para cubrir superficies pequeñas, como vasos de precipitados, matraces, tubos y placas de Petri.
  • Ideal para parto automático, congelación, incubación, protección de material de laboratorio, revestimiento, sellado y almacenamiento general.
  • 152,4 m de lámina disponible en dos anchos: 102 mm o 153 mm
  • Disposable (Desechable)
  • Diseñado para adaptarse al dispensador de papel de aluminio Mini Bin.
Especificaciones
Aplicaciones Esterilización en autoclave, congelación, incubación, protección de instrumental de laboratorio, revestimiento, sellado y almacenamiento general
Longitud (imperial) 500 ft.
Color Metálico
Tipo de producto Lámina de aluminio
Anchura (imperial) 4 in
Anchura (métrico) 102mm
Longitud (métrico) 152.4 m
Material Aluminio
Grosor 15 μm
Para utilizar con (equipo) Dispensador de papel de aluminio Mini Bin