Learn More
3M™ Tapones para oídos E-A-R™ E-A-Rsoft FX
Código de producto. 12940325 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Corded:
Con cable
Sin cordón
Tamaño de la unidad:
200 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Corded Tamaño de la unidad
12940325 Sin cordón 200 pares
12950325 Con cable 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12940325 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000052710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.15€
    44.39€ / 200 pares
    Ahorro 17.76€
    28% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapones FX para los oídos 3M E-A-Rsoft – 39 dB.
  • Tapón para los oídos con la atenuación máxima disponible a 39 dB.
  • El acabado cónico suave facilita el ajuste y ayuda a formar un ajuste cómodo.
  • La forma del reborde, cuando se enrolla, sirve como un dispositivo de inserción muy eficaz.
  • Ideal para aquellos que buscan una mayor atenuación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde neón
Cantidad 200/Paq.
Corded Sin cordón
Tipo de producto Tapones para oídos
Modelo Enrollables