Learn More
Bochem™ Soporte para bureta de aluminio
Código de producto. 10314271
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0 a 13 mm
Material:
Aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Material Tamaño de la unidad
10314271 0 a 13 mm Aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 10314271 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5600
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en aluminio. El soporte para bureta de aluminio BOCHEM™ ayuda a dispensar cantidades medidas de solución química manteniendo la bureta en su sitio.
Soporte para bureta de aluminio.
  • Aluminio
  • Contiene dos buretas
  • Con doble nuez
    • Con rollos de PVC
    • La distancia entre los rodillos es de 170 mm
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Material Aluminio
Diámetro (métrico) 0 a 13 mm