Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Código de producto. 11836433 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000 mL
5600 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11836433 300 mL 1 PCS
10609762 38 mL 1 PCS
10501561 60 ml cada uno
11826433 120 mL 1 PCS
11846433 600 ml 1 PCS
10247890 1200 mL 1 PCS
15893944 3000 mL cada uno
15803954 5600 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11836433 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03270300
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
  • Con certificado UN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 300 mL
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas
Material Aluminio
Certificaciones/conformidad UN 1B1/x/250
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 16 cm
Material del cierre Polipropileno con junta interior de aluminio
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación