Learn More
Buerkle™ Frascos de aluminio con tapón de rosca a prueba de manipulación y sello interior
Código de producto. 10501561 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
38 mL
60 ml
120 mL
300 mL
600 ml
1200 mL
3000 mL
5600 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10501561 60 ml cada uno
10609762 38 mL 1 PCS
11826433 120 mL 1 PCS
11836433 300 mL 1 PCS
11846433 600 ml 1 PCS
10247890 1200 mL 1 PCS
15893944 3000 mL cada uno
15803954 5600 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10501561 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 03270060
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se pueden vaciar completamente sin residuos. Los frascos de aluminio Buerkle™ con tapón de rosca a prueba de manipulaciones y junta interior son de olor neutro, impermeables a la luz y a prueba de corrosión. Especialmente aptos para el almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas.
Frasco de aluminio especialmente apto para el almacenamiento o transporte de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas. Se puede vaciar completamente sin residuos, olor neutro, impermeable a la luz, resistente a la corrosión.
  • Aluminio puro (material AL 99.5)
  • Con tapón de rosca a prueba de manipulación de PP con junta interior de aluminio
  • Con certificado UN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Color Silver
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento, transporte o envío de sustancias y muestras de referencia que se deben almacenar completamente inalteradas
Altura con tapón (métrico) 88 mm
Material Aluminio
Closure Included Sí
Altura (métrico) 8.8 cm
Material del cierre Polipropileno con junta interior de aluminio
Diámetro (métrico) 40 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca a prueba de manipulación
Capacidad (imperial) 2.03 oz.
Forma Forma redonda
Certificaciones/conformidad UN 1B1/x/250