Learn More
Bochem™ Nueces de sujeción de aluminio
Código de producto. 10666951
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
16,2 mm
16,5 mm
27 mm
Tamaño de rosca:
8
10
Peso (métrico):
0,06 kg
0,09 kg
0,13 kg
0,3 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de rosca Peso (métrico) Tamaño de la unidad
10666951 27 mm 10 0,3 kg cada uno
10189590 16,2 mm 8 0,06 kg cada uno
10751392 16,5 mm 8 0,13 kg cada uno
10202311 16,2 mm 8 0,09 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10666951 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5352
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con aluminio. Bochem™ Los bujes de aluminio cuentan con certificación DIN 12895.
  • Fabricada con aluminio
  • DIN 12895
  • Tipo 1: tornillo de mariposa M8
Especificaciones
Material Aluminio
Diámetro exterior (métrico) 27 mm
Tipo de producto Nueces de sujeción de aluminio
Tamaño de rosca 10
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 0,3 kg