Learn More
Bochem™ Doble nuez de aluminio
Código de producto. 10035060
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Rosca de 8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10035060 Rosca de 8 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10035060 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 5356
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La doble nuez de aluminio Bochem™ tiene un tornillo de seguridad tipo corazón M8 con un ángulo de 90° y 180°.
  • Aluminio
  • Tornillo tipo corazón M8
Especificaciones
Material Aluminio
Descripción Tornillo de seguridad tipo corazón M8
Diámetro (métrico) 16,5 mm
Tamaño Rosca de 8 mm