Learn More
R&L Enterprises™ Varillas de aleación de aluminio
Código de producto. 12388139 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
12388139 600 mm paquete de 5
12378139 500 mm paquete de 5
12398139 750 mm paquete de 2
12308149 1000 mm paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12388139
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una opción excelente para el diseño de soportes de retorta en el laboratorio. R&L Enterprises™ Las varillas de aleación de aluminio están fabricadas a partir de aleación de aluminio.
  • De rosca
  • Rosca de 10 mm de diámetro
  • La longitud de la varilla no incluye la rosca
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Longitud (métrico) 600 mm
Tipo de producto Varillas de aluminio
Tamaño de rosca 10 mm
Cantidad 5 paq.