Learn More
Fisherbrand™ Varillas de andamiaje
Código de producto. 11587023 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11587023 1800 mm cada uno
11577023 1200 mm cada uno
11557023 600 mm cada uno
11567023 900 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11587023
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una base resistente para la creación de andamiaje de laboratorio. Las varillas de andamiaje Fisherbrand™ se fabrican con una resistente aleación de aluminio.
  • Aprox. 13 mm de diámetro
  • Disponibles en diversas longitudes
  • Encaja con conectores de andamiaje y adaptadores para pies Fisherbrand
Especificaciones
Material Aleación de aluminio
Longitud (métrico) 1800 mm
Tipo de producto Varilla