Learn More
Macherey-Nagel™ Capas de sílice SIL G Xtra sobre láminas de aluminio UV254 Alugram™
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
- Capas de sílice estándar no modificadas sobre aluminio para TLC
- Sílice 60
- Ofrecen una excelente humectabilidad para obtener resultados de colorización precisos, incluso con reactivos de detección 100 % acuosos
- Excelente eficacia de separación y reproducibilidad de lote a lote
- De corte fácil y fiable sin desprendimiento de sílice gracias a un sistema ligante optimizado
- Ligante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos, así como totalmente estable en eluyentes puramente acuosos
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 20/Paq. |
| Tipo | Lámina de aluminio |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Dimensiones (L x An) | 5 x 7,5 cm |