Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROCHEM™4000 Modelo 212 Apron
Código de producto. 32177083 Tienda Ansell Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Lazos de cintura
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
32177083 Lazos de cintura paquete de 20
1 options
Código de producto. 32177083 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor GR40W0021200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00€
    257.05€ / paquete de 20
    Ahorro 71.95€
    21% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MICROCHEM™ 4000 está diseñado para proporcionar una barrera excepcional contra los agentes químicos orgánicos e inorgánicos y biológicos.
  • Cierre de lazo en la cintura
  • Cierre de lazo de 100 cm de largo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal
Tamaño Universal
Material Tejido laminado de barrera multicapa
Color Verde
Desechables Un solo uso
Tipo de tapón Lazos de cintura
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos Ninguno
Resistencia Abrasiones, ácidos, antiestáticos, patógenos de la sangre, productos químicos.
Certificaciones/conformidad EN 14605: 2005 +A1:2009, Tipo PB (3);EN 14605: 2005 +A1:2009, Tipo PB (4); EN14126: 2003, Tipos PB(3)-B, PB (4)-B; EN1149-1: 1995
Longitud (métrico) 100 cm
Modelo Alphatec 4000, modelo 212
Tipo de costura Soldada y con cinta